4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl β-D-Ribofuranoside
M3027-25MG M3027-100MG
TCIAM3027-25MGEA 1750 NOK
TCIAM3027-25MG TCIAM3027-100MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Formel: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,29 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06796941
CAS-nummer: 195385-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&vid=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -147 to -152 deg (C=0.15, H2O)