4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
M3029-250MG M3029-1G
TCIAM3029-250MGEA 1675 NOK
TCIAM3029-250MG TCIAM3029-1G
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate ≥98.0% (by HPLC)
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate
Formel: C₁₈H₂₁NO₈
MW: 379,365 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067658
CAS-nummer: 36476-29-6
EINECS: 253-052-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e9fd39c5395aefeb2018a29d8297ebaee98d90&vid=63e9fd39c5395aefeb2018a29d8297ebaee98d90&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.40 to 4.00 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=0.4, DMSO)