Methyl-PEG24-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-PEG24-NH2, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71-Tetracosaoxatriheptacontan-73-amine, m-PEG24-Amine
M3048-100MG M3048-25MG
TCIAM3048-100MGEA 6125 NOK
TCIAM3048-100MG TCIAM3048-25MG
Methyl-PEG24-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-PEG24-Amine
Formel: C₄₉H₁₀₁NO₂₄
MW: 1088,33 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11041163
CAS-nummer: 2151823-08-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 53.00 to 55.00 %
Elemental analysis (Nitrogen) 1.00 to 1.60 %