Mubritinib ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (E)-4-[[4-[4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl]phenoxy]methyl]-2-[4-(trifluoromethyl)styryl]oxazole, TAK 165, (E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole
M3058-25MG M3058-100MG
TCIAM3058-25MGEA 2450 NOK
TCIAM3058-25MG TCIAM3058-100MG
Mubritinib ≥98.0% (by HPLC)
Mubritinib
Formel: C₂₅H₂₃F₃N₄O₂
MW: 468.5 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09954135
CAS-nummer: 366017-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fe1790247e75fa8b48d57b1f2659167353f939e&vid=1fe1790247e75fa8b48d57b1f2659167353f939e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C