2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)benzenamine, 2,3'-Dimethyldiphenylamine, 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)aniline
M3064-1G M3064-5G
TCIAM3064-1GEA 1300 NOK
TCIAM3064-1G TCIAM3064-5G
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Kokepunkt: 187°C
CAS-nummer: 34801-11-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %