Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
M3083-5G M3083-25G
TCIAM3083-5GEA 1350 NOK
TCIAM3083-5G TCIAM3083-25G
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
MDL nummer: MFCD08436044
CAS-nummer: 849758-12-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C