Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M3084-1G
M3084-5G
TCIAM3084-1GEA
220
NOK
TCIAM3084-1G
TCIAM3084-5G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (by GC)
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formel:
C₈H₆BrIO₂ MW: 340,9400 g/mol Kokepunkt: 134°C |
MDL nummer:
MFCD00144771 CAS-nummer: 181765-86-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Acid Value | max. 3.0 |