4-(4-Methoxyphenyl)thieno[2,3-b:5,4-c']dipyridine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: TH
M3085-10MG M3085-50MG
TCIAM3085-10MGEA 2200 NOK
TCIAM3085-10MG TCIAM3085-50MG
4-(4-Methoxyphenyl)thieno[2,3-b:5,4-c']dipyridine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
4-(4-Methoxyphenyl)thieno[2,3-b:5,4-c']dipyridine-2-carboxamide
Formel: C₁₈H₁₃N₃O₂S
MW: 335,38 g/mol
CAS-nummer: 942135-14-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.90 to 13.20 %