Mollugin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate
M3091-10MG M3091-50MG
TCIAM3091-10MGEA 875 NOK
TCIAM3091-10MG TCIAM3091-50MG
Mollugin ≥98.0% (by HPLC)
Mollugin
Formel: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284,31 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02752331
CAS-nummer: 55481-88-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C