N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M3098-1G M3098-5G
TCIAM3098-1GEA 960 NOK
TCIAM3098-1G TCIAM3098-5G
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (by GC)
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
MDL nummer: MFCD02684311
CAS-nummer: 122334-36-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %