Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
M3110-100MG M3110-25MG
TCIAM3110-100MGEA 1700 NOK
TCIAM3110-100MG TCIAM3110-25MG
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Mitoxantrone dihydrochloride
Formel: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00242943
CAS-nummer: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,06217
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%