Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
M3115-5G M3115-25G
TCIAM3115-5GEA 795 NOK
TCIAM3115-5G TCIAM3115-25G
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Kokepunkt: 139°C
MDL nummer: MFCD06203689
CAS-nummer: 2965-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C