7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M3126-1G
M3126-200MG
TCIAM3126-1GEA
2225
NOK
TCIAM3126-1G
TCIAM3126-200MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (by GC)
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Kokepunkt: 110°C |
MDL nummer:
MFCD07784339 CAS-nummer: 34985-41-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |