Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-chlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-chlorobenzoate
M3131-25G M3131-5G
TCIAM3131-25GEA 2500 NOK
TCIAM3131-25G TCIAM3131-5G
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
MDL nummer: MFCD10566822
CAS-nummer: 57381-62-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %