6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methoxychroman-4-one
M3135-1G M3135-5G
TCIAM3135-1GEA 1450 NOK
TCIAM3135-1G TCIAM3135-5G
6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (by GC)
6-Methoxy-4-chromanone
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00190159
CAS-nummer: 5802-17-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C