1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Methoxy-4-(trans-4-N-propylcyclohexyl)benzene
M3152-25G M3152-5G
TCIAM3152-25GEA 1600 NOK
TCIAM3152-25G TCIAM3152-5G
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₆H₂₄O
MW: 232,37 g/mol
MDL nummer: MFCD06658193
CAS-nummer: 81936-32-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C