Mal-PEG2-acid ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
M3203-1G M3203-250MG
TCIAM3203-1GEA 3450 NOK
TCIAM3203-1G TCIAM3203-250MG
Mal-PEG2-acid ≥98.0% (by HPLC)
Mal-PEG2-acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₆
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD23726620
CAS-nummer: 1374666-32-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %