MC-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-[6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanoyl]-L-valyl-N5-carbamoyl-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide, MC-Val-Cit-PAB, 6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-[(S)-1-[[(S)-1-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]hexanamide, 6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide
M3224-100MG M3224-500MG
TCIAM3224-100MGEA 2775 NOK
TCIAM3224-100MG TCIAM3224-500MG
MC-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
MC-Val-Cit-PAB-OH
Formel: C₂₈H₄₀N₆O₇
MW: 572,66 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD26142966
CAS-nummer: 159857-80-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %