Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
M3229-5G M3229-25G
TCIAM3229-5GEA 620 NOK
TCIAM3229-5G TCIAM3229-25G
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
MDL nummer: MFCD06203731
CAS-nummer: 179232-29-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C