3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
M3253-100G
M3253-25G
TCIAM3253-100GEA
1550
NOK
TCIAM3253-100G
TCIAM3253-25G
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,18 g/mol Kokepunkt: 58°C |
MDL nummer:
MFCD18970488 CAS-nummer: 53185-52-7 EINECS: 258-420-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |