7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3255-1G M3255-5G
TCIAM3255-1GEA 555 NOK
TCIAM3255-1G TCIAM3255-5G
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
7-Methyl-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Kokepunkt: 144°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00087600
CAS-nummer: 22009-37-6
EINECS: 244-717-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %