Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4-Benzoylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 4-(N-Maleimido)benzophenone, Benzophenone-4-maleimide
M3259-250MG M3259-50MG
TCIAM3259-250MGEA 5075 NOK
TCIAM3259-250MG TCIAM3259-50MG
Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (by GC)
Benzophenone-4-maleimide
Formel: C₁₇H₁₁NO₃
MW: 277,2700 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00079465
CAS-nummer: 92944-71-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C