4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone, 4-Methyl-4-(methylthio)pentan-2-one
M3272-100G M3272-25G
TCIAM3272-100GEA 2075 NOK
TCIAM3272-100G TCIAM3272-25G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Formel: C₇H₁₄OS
MW: 146,25 g/mol
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00049253
CAS-nummer: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %