3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methyl-2,4-nonanedione
M3277-1G M3277-5G
TCIAM3277-1GEA 1725 NOK
TCIAM3277-1G TCIAM3277-5G
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (by GC)
3-Methylnonane-2,4-dione
Formel: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Kokepunkt: 59°C
MDL nummer: MFCD08741451
CAS-nummer: 113486-29-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %