2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M3278-1G M3278-5G
TCIAM3278-1GEA 540 NOK
TCIAM3278-1G TCIAM3278-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane
Formel: C₁₁H₁₄OS₂
MW: 226,35 g/mol
MDL nummer: MFCD01729781
CAS-nummer: 24588-72-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C