2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M3301-1G M3301-5G
TCIAM3301-1GEA 475 NOK
TCIAM3301-1G TCIAM3301-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formel: C₁₆H₁₆O
MW: 224,30 g/mol
MDL nummer: MFCD32263492
CAS-nummer: 1514864-84-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C