Nile blue chloride (Basic blue 12)
Leverandør: TCI
N0317-25G
N0317-5G
TCIAN0317-25GEA
1500
NOK
TCIAN0317-25G
TCIAN0317-5G
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃O |
MDL nummer:
MFCD00011936 CAS-nummer: 2381-85-3 EINECS: 219-181-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Lambda max. | 632.0 to 638.0 nm (EtOH (50%)) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 1500 (EtOH (50%), 632.0 to 638.0 nm) |