4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
N0392-10MG N0392-100MG
TCIAN0392-10MGEA 380 NOK
TCIAN0392-10MG TCIAN0392-100MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063697
CAS-nummer: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%