2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Isobutyl 2-Naphthyl Ether
N0433-25G N0433-500G
TCIAN0433-25GEA 325 NOK
TCIAN0433-25G TCIAN0433-500G
2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Isobutoxynaphthalene
Formel: C₁₄H₁₆O
MW: 200,28 g/mol
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00046467
CAS-nummer: 2173-57-1
EINECS: 218-529-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %