2-Nitrobenzaldehyde oxime ≥85.0% (by GC) deprotecting agent
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Nitrobenzaldoxime
N0486-25G
N0486-5G
TCIAN0486-25GEA
945
NOK
TCIAN0486-25G
TCIAN0486-5G
2-Nitrobenzaldehyde oxime ≥85.0% (by GC) deprotecting agent
2-Nitrobenzaldehyde oxime
Formel:
C₇H₆N₂O₃ |
MDL nummer:
MFCD00007187 CAS-nummer: 6635-41-2 EINECS: 229-634-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 85.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |