5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
N0504-25ML N0504-5ML
TCIAN0504-25MLEA 1175 NOK
TCIAN0504-25ML TCIAN0504-5ML
5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Flash punkt: 50°C
MDL nummer: MFCD00167568
CAS-nummer: 5453-80-5
EINECS: 226-698-9
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&vid=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomer)