Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
N0590-1G N0590-25G N0590-5G
TCIAN0590-1GEA 650 NOK
TCIAN0590-1G TCIAN0590-25G TCIAN0590-5G
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Kokepunkt: 145°C
MDL nummer: MFCD00012278
CAS-nummer: 13728-34-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C