5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo,3-endo-dimethanol, 5-endo,6-endo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene
N0768-1G N0768-5G
TCIAN0768-1GEA 810 NOK
TCIAN0768-1G TCIAN0768-5G
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (by GC)
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Formel: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Kokepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00674044
CAS-nummer: 699-97-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C