5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
N0769-1G N0769-5G
TCIAN0769-1GEA 930 NOK
TCIAN0769-1G TCIAN0769-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (by GC)
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formel: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00799568
CAS-nummer: 699-95-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %