1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (by NMR) (contains Monoanhydride)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid
N0770-25G
N0770-250G
TCIAN0770-25GEA
890
NOK
TCIAN0770-25G
TCIAN0770-250G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (by NMR) (contains Monoanhydride)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₈O₈ MW: 304,21 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00004012 CAS-nummer: 128-97-2 EINECS: 204-924-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (NMR) | min. 60.0 w/w% |