2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0787-25G N0787-5G
TCIAN0787-25GEA 2375 NOK
TCIAN0787-25G TCIAN0787-5G
2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
2-(2-Nitrovinyl)thiophene
Formel: C₆H₅NO₂S
MW: 155,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00069434
CAS-nummer: 874-84-0
EINECS: 212-867-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C