1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene
N0788-25G N0788-5G
TCIAN0788-25GEA 2050 NOK
TCIAN0788-25G TCIAN0788-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD00004111
CAS-nummer: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C