Neu5Ac-ɑ(2-3)Gal-β-MP Glycoside ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methoxyphenyl 3-O-(N-Acetyl-alpha-neuraminosyl)-beta-D-galactopyranoside, 4-Methoxyphenyl O-(5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-2-nonulopyranosonic Acid)-(2-3)-beta-D-galactopyranoside, Neu5Ac alpha(2-3)Gal-beta-MP
N0791-10MG N0791-50MG
TCIAN0791-10MGEA 2450 NOK
TCIAN0791-10MG TCIAN0791-50MG
Neu5Ac-ɑ(2-3)Gal-β-MP Glycoside ≥95.0% (by HPLC)
Neu5Ac-alpha(2-3)Gal-beta-MP Glycoside
Formel: C₂₄H₃₅NO₁₅
MW: 577,54 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 159922-54-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%