Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methoxyphenyl 2,4,6-Tri-O-benzoyl-3-O-(methyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-2-nonulopyranosonate)-β-D-galactopyranoside
N0846-1G N0846-200MG
TCIAN0846-1GEA 13625 NOK
TCIAN0846-1G TCIAN0846-200MG
Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (by HPLC)
Neu5Ac[1Me,4789Ac]alpha(2-3)Gal[246Bz]-beta-MP
Formel: C₅₄H₅₇NO₂₂
MW: 1072,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1858223-85-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%