4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Leverandør: TCI
Synonymer: Gb5-β-pNP, 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, N-((2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
N0865-250MG N0865-50MG
TCIAN0865-250MGEA 2375 NOK
TCIAN0865-250MG TCIAN0865-50MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₈
MW: 342,31 g/mol
Smeltepunkt: 207°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067360
CAS-nummer: 14948-96-0
EINECS: 239-024-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, DMSO)