3-Nitrochalcone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Nitrobenzylidenacetophenone
N0936-1G N0936-5G
TCIAN0936-1GEA 570 NOK
TCIAN0936-1G TCIAN0936-5G
3-Nitrochalcone ≥98.0% (by GC)
3-Nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00024571
CAS-nummer: 614-48-2
EINECS: 210-384-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&vid=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C