3-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0937-1G N0937-5G
TCIAN0937-1GEA 365 NOK
TCIAN0937-1G TCIAN0937-5G
3-Nitro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
MDL nummer: MFCD00159621
CAS-nummer: 26621-44-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&vid=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C