5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
N0979-5G N0979-25G
TCIAN0979-5GEA 325 NOK
TCIAN0979-5G TCIAN0979-25G
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
5-Norbornene-2-methanol
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,183 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00167571
CAS-nummer: 95-12-5
EINECS: 202-392-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&vid=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)