9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
N0994-1G N0994-5G
TCIAN0994-1GEA 905 NOK
TCIAN0994-1G TCIAN0994-5G
9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-(1-Naphthyl)anthracene
Formel: C₂₄H₁₆
MW: 304,39 g/mol
MDL nummer: MFCD19689379
CAS-nummer: 7424-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f4989cd0e5e1e3a134ab8deee95f4467fa76ea&vid=25f4989cd0e5e1e3a134ab8deee95f4467fa76ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C