N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
N1001-5G N1001-25G
TCIAN1001-5GEA 945 NOK
TCIAN1001-5G TCIAN1001-25G
N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (by GC)
N-(1-Naphthyl)formamide
Formel: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
MDL nummer: MFCD00086455
CAS-nummer: 6330-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&vid=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C