9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-(Naphthalen-1-yl)-9H-carbazole
N1012-1G N1012-5G
TCIAN1012-1GEA 1375 NOK
TCIAN1012-1G TCIAN1012-5G
9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(1-Naphthyl)carbazole
Formel: C₂₂H₁₅N
MW: 293,37 g/mol
MDL nummer: MFCD26127424
CAS-nummer: 22034-43-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C