O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
N1013-1G
N1013-5G
TCIAN1013-1GEA
650
NOK
TCIAN1013-1G
TCIAN1013-5G
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
Formel:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD11976095 CAS-nummer: 35657-36-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |