Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Leverandør: TCI
Synonymer: [NH2Me2][{RuCl((S)-binap)}2(mu-Cl)3]
N1016-200MG N1016-1G
TCIAN1016-200MGEA 435 NOK
TCIAN1016-200MG TCIAN1016-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formel: C₉₀H₇₂Cl₅NP₄Ru₂
MW: 1670,86 g/mol
MDL nummer: MFCD09753033
CAS-nummer: 199541-17-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test