Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Leverandør: TCI
Synonymer: [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(μ-Cl)3]
N1020-200MG N1020-1G
TCIAN1020-200MGEA 485 NOK
TCIAN1020-200MG TCIAN1020-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Formel: C₁₀₆H₁₀₄Cl₅NP₄Ru₂
MW: 1895,29 g/mol
MDL nummer: MFCD09753025
CAS-nummer: 944451-10-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test