Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: [NH2Me2][{RuCl((R)-segphos®)}2(mu-Cl)3]
N1021-200MG N1021-1G
TCIAN1021-200MGEA 485 NOK
TCIAN1021-200MG TCIAN1021-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Formel: C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂
MW: 1646,65 g/mol
MDL nummer: MFCD09753037
CAS-nummer: 346457-41-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test